Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ceftiofur hydrochlorid
Artikelnummer. 16601842 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16601842 1 g
16611842 5 g
16621842 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16601842 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463420010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103980-44-5
Molekylær formel C19H18ClN5O7S3
Molekylvægt (g/mol) 560.01
InChI nøgle KEQFDTJEEQKVLM-JUODUXDSSA-N
IUPAC navn (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(furan-2-carbonylsulfanyl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]-hydro-2-carboxylensyre-2-carboxylensyre
SMIL Cl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC(=O)C3=CC=CO3)=C(N2C1=O)C(O)=O)C1=CSC(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ceftiofur hydrochloride
Smeltepunkt >190.0°C
Mængde 1 g
Formel vægt 560.02