Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ceftiofur |
| Type | Ceftiofur |
| CAS | 80370-57-6 |
| Smeltepunkt | 186.0°C to 198.0°C |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C19H17N5O7S3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 523.55 |