Få mere at vide
Cefteram Pivoxil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefteram Pivoxil |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27N9O7S2/c1-10-26-29-30(27-10)6-11-7-39-18-14(25-16(32)13(28-36-5)12-8-40-21(23)24-12)17(33)31(18)15(11)19(34)37-9-38-20(35)22(2,3)4/h8,14,18H,6-7,9H2,1-5H3,(H2,23,24)(H,25,32)/b28-13-/t14-,18-/m1/s1 |
| Formel vægt | 593.1475 |