Få mere at vide
Ceftazidim pentahydrat (indeholder 1 ækvivalent af Na2CO3 som stabilisator), TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ceftazidime pentahydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22N6O7S2.5H2O/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27;;;;;/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34);5*1H2/b26-13-;;;;;/t14-,18-;;;;;/m1...../s1 |
| Formel vægt | 636.152 |
| Procent renhed | >95% |