Få mere at vide
Melford Ceftazidim Hydrat
Beskrivelse
Ceftazidim er et tredjegenerations cephalosporinantibiotikum, der bruges i forskningsmiljøer. Det er effektivt mod et bredt spektrum af bakterier, herunder gram-negative og nogle gram-positive bakterier.
Ceftazidim virker ved at hæmme syntesen af bakteriel cellevæg, hvilket i sidste ende fører til følsomme bakteriers død. Det kan bruges som et selektivt middel i mikrobiologiske og molekylærbiologiske eksperimenter. Inkorporer ceftazidim i kulturmedier for selektivt at fremme væksten af bakteriestammer, der bærer resistensgener mod dette antibiotikum. Dette opnås ofte ved at indføre et plasmid eller en vektor indeholdende et ceftazidimresistensgen i bakterierne af interesse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ceftazidime Hydrate |
| CAS | 72558-82-8 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C22H22N6O7S2 - xH2O |