Få mere at vide
Cefsulodin natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30134923
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134923 1 g
30133516 5 g
17974665 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134923 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2480901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52152-93-9
Molekylær formel C22 H19 N4 O8 S2 . Na
Molekylvægt (g/mol) 554.53
Synonym Pyridinium, 4-(aminocarbonyl)-1-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-7-[[(2R)-2-phenyl-2-sulfoacetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt, sodium salt (1:1), Pyridinium, 4-(aminocarbonyl)-1-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-7-[[(2R)-phenylsulfoacetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt, monosodium salt (9CI), Pyridinium, 4-(aminocarbonyl)-1-[[2-carboxy-8-oxo-7-[(phenylsulfoacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, hydroxide, inner salt, monosodium salt, [6R-[6α,7β(R*)]]-, 7-(D-α-Sulfophenylacetamido)ceph-3-em-3-(4'-carbamoylpyridinium)methyl-4-carboxylate sodium salt, Abbot 46811, CGP 7174E, Cefomonil, Cefsulodin sodium, D-(-)-SCE-129, Monaspor, Monosodium cefsulodin, Pseudocef, Pseudomonil, Pyocefal, Pyridinium, 4-(aminocarbonyl)-1-[[2-carboxy-8-oxo-7-[(phenylsulfoacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt, monosodium salt, [6R-[6α,7β(R*)]]-, SCE 129, Sodium cefsulodin, Sulcephalosporin, Takesulin, Tilmapor, Ulfar, Cefsulodin Sodium
IUPAC navn natrium; (6R,7R)-3-[(4-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-7-[[(2R)-2-phenyl-2-sulfonatoacetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]okt-2-en-2-carboxylat
SMIL [Na+].NC(=O)c1cc[n+](CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)[C@@H](c4ccccc4)S(=O)(=O)[O-])C3=O)C(=O)[O-])cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefsulodin Sodium
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H20N4O8S2.Na/c23-18(27)13-6-8-25(9-7-13)10-14-11-35-21-15(20(29)26(21)16(14)22(30)31)24-19(28)17(36(32,33)34)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15,17,21H,10-11H2,(H4-,23,24,27,28,30,31,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,17-,21-;/m1./s1
Formel vægt 554.0542