Få mere at vide
Cefsulodin natriumsalt MP Biomedicals
Artikelnummer. 11466801 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466801 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 11466801 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219867783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 DKK
    1120.54 DKK / 250mg
    Spare 59.46 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefsulodin Sodium Salt
CAS 52152-93-9
Molekylær formel C22H21N4NaO8S2+
Mængde 250 mg
InChI nøgle GTZPOHRNWUTXNB-DWBVFMGKSA-O
SMIL C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)S(=O)(=O)O)C(=O)O)C[N+]4=CC=C(C=C4)C(=O)N.[Na]
IUPAC navn (6R,7R)-3-[(4-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-7-[[(2R)-2-phenyl-2-sulfoacetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre;
Molekylvægt (g/mol) 556.54
PubChem CID 124203950
Formel vægt 554.5
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefsulodin Sodium Salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefsulodin Sodium Salt