Få mere at vide
Cefsulodin natriumsalt, 99 % renhed, Til HPLC-analyse, 93 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefsulodin sodium salt |
| Type | Cefsulodin natriumsalt |
| Navn note | Til HPLC-analyse |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| CAS | 52152-93-9 |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 0.1 g |
| Analyseprocentområde | 0.93 |
| Molekylær formel | C22H21N4NaO8S2+ |
| InChI nøgle | GTZPOHRNWUTXNB-DWBVFMGKSA-O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cefsulodin Sodium Salt
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Cefsulodin Sodium Salt