Få mere at vide
Cefsulodin sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476236
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16476236 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16476236 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13588100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Cefsulodin sodium salt hydrate is a third generation β lactam antibiotic and member of the cephems subgroub of antibiotics.
Cefsulodin sodium salt hydrate is a third generation β lactam antibiotic and member of the cephems subgroub of antibiotics.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cefsulodin sodium
Fysisk form Solid
CAS 52152-93-9
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H19N4NaO8S2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation H2O : 55 mg/mL (99.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 13.5 mg/mL (24.34 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N[C@H]1[C@@]2([H])SCC(C[N+]3=CC=C(C(N)=O)C=C3)=C(C([O-])=O)N2C1=O)[C@@H](C4=CC=CC=C4)S(=O)(O[Na])=O
Molekylvægt (g/mol) 554.53
Formel vægt 554.53
Procent renhed 95.09%