missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Melford Cefsulodin

Artikelnummer. 30018173
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018173 5 g
30018171 100 mg
30018172 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30018173 Leverandør Melford Leverandørnr. C520005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Cefsulodin Sodium Salt er et cephalosporin-antibiotikum. Cefsulodin hæmmer bakteriel cellevægsyntese ved at binde til penicillinbindende proteiner (PBP'er).

Denne forstyrrelse interfererer med de sidste stadier af peptidoglycansyntese i bakteriecellevæggen, hvilket fører til strukturel ustabilitet og eventuel cellelyse.

Effektiv mod en række gramnegative bakterier, er den særlig nyttig til isolering og udvælgelse af disse bakterier i mikrobiologiske og forskningsmæssige omgivelser. Anvendes almindeligvis i dyrkningsmedier til vækst og identifikation af specifikke bakteriestammer.

Derudover bruges det ofte som et selektivt middel i dyrkningsmedier til at isolere bakterier, der er følsomme over for dette antibiotikum. Dens inklusion muliggør den specifikke vækst af gramnegative bakterier, der mangler resistens over for cefsulodin.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cefsulodin
CAS 52152-93-9
Mængde 5 g
Molekylær formel C22H19N4NaO8S2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.