Få mere at vide
Melford Cefsulodin
Beskrivelse
Cefsulodin Sodium Salt er et cephalosporin-antibiotikum. Cefsulodin hæmmer bakteriel cellevægsyntese ved at binde til penicillinbindende proteiner (PBP'er).
Effektiv mod en række gramnegative bakterier, er den særlig nyttig til isolering og udvælgelse af disse bakterier i mikrobiologiske og forskningsmæssige omgivelser. Anvendes almindeligvis i dyrkningsmedier til vækst og identifikation af specifikke bakteriestammer.
Derudover bruges det ofte som et selektivt middel i dyrkningsmedier til at isolere bakterier, der er følsomme over for dette antibiotikum. Dens inklusion muliggør den specifikke vækst af gramnegative bakterier, der mangler resistens over for cefsulodin.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefsulodin |
| CAS | 52152-93-9 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C22H19N4NaO8S2 |