missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cefradine, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefradine |
| CAS | 38821-53-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cefradine |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Molekylær formel | C16 H19 N3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Cefradine, (6R,7R)-7-[[(2R)-amino(cyclohexa-1,4-dienyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, Cephradine, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-amino-1,4-cyclohexadien-1-ylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), Anspor, Cefradex, Cefradin, Cefrag, Cefro, Celex, Cephradin, Cesporan, Dimacef, Easkacef, Ecosporina, Eskacef, Lenzacef, Lisacef, Megacef, SQ 11436, Samedrin, Sefril, Velocef, Velosef, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-(1,4-cyclohexadien-1-yl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(amino-1,4-cyclohexadien-1-ylacetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-, [6R-[6alpha,7beta(R*)]]-, 7-[D-alpha-Amino-(1,4-cyclohexadienyl)acetamide]-3-desacetoxycephalosphoranic acid, Cephalexin related, CCI 9420, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(amino-1,4-cyclohexadien-1-ylacetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-, [6R-[6α,7β(R*)]]-, (6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-(1,4-cyclohexadien-1-yl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[D-α-Amino-(1,4-cyclohexadienyl)acetamide]-3-desacetoxycephalosphoranic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-3,6,10-11,15H,4-5,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,15-/m1/s1 |
| SMIL | CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)C3=CCC=CC3)C2=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-cyclohexa-1,4-dien-1-ylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylsyre |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?