Få mere at vide
Cefquinome, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefquinome |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24N6O5S2/c1-34-27-16(14-11-36-23(24)25-14)19(30)26-17-20(31)29-18(22(32)33)13(10-35-21(17)29)9-28-8-4-6-12-5-2-3-7-15(12)28/h4,6,8,11,17,21H,2-3,5,7,9-10H2,1H3,(H3-,24,25,26,30,32,33)/b27-16-/t17-,21-/m1/s1 |
| Formel vægt | 528.125 |
| Procent renhed | >95% |