Få mere at vide
Cefquinome Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefquinome sulfate |
| CAS | 118443-89-3 |
| Molekylær formel | C23 H24 N6 O5 S2 . H2 O4 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Quinolinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-5,6,7,8-tetrahydro-, sulfate (1:1) (9CI), Quinolinium, 1-[[7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-5,6,7,8-tetrahydro-, [6R-[6α,7β(Z)]]-, sulfate (1:1), Cefquinome sulfate, Cefquinome sulphate, HR 111V sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24N6O5S2.H2O4S/c1-34-27-16(14-11-36-23(24)25-14)19(30)26-17-20(31)29-18(22(32)33)13(10-35-21(17)29)9-28-8-4-6-12-5-2-3-7-15(12)28;1-5(2,3)4/h4,6,8,11,17,21H,2-3,5,7,9-10H2,1H3,(H3-,24,25,26,30,32,33);(H2,1,2,3,4)/b27-16-;/t17-,21-;/m1./s1 |
| SMIL | CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])C[n+]3cccc4CCCCc34)\c5csc(N)n5.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-3-(5,6,7,8-tetrahydroquinolin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate;sulfuric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 626.68 |
| Formel vægt | 626.0923 |