Få mere at vide
Cefprozil monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454367
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16454367 50 mg
16408498 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16454367 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0458
MedChemExpress Cefprozil monohydrate (Cefzil) is a second-generation cephalosporin type antibiotic.
Cefprozil monohydrate (Cefzil) is a second-generation cephalosporin type antibiotic.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefprozil monohydrate
Fysisk form Solid
CAS 121123-17-9
Farve Off-White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H21N3O6S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 1.1 mg/mL (2.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(C(N1[C@@]2([H])[C@H](NC([C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)N)=O)C1=O)=C(CS2)/C=C/C)=O.O
Molekylvægt (g/mol) 407.44
Formel vægt 407.44
Procent renhed 99.91%