Få mere at vide
Cefpodoxime Proxetil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefpodoxime proxetil |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N5O9S2/c1-9(2)33-21(30)35-10(3)34-19(29)15-11(6-31-4)7-36-18-14(17(28)26(15)18)24-16(27)13(25-32-5)12-8-37-20(22)23-12/h8-10,14,18H,6-7H2,1-5H3,(H2,22,23)(H,24,27)/b25-13-/t10?,14-,18-/m1/s1 |
| Formel vægt | 557.125 |