Få mere at vide
Cefpodoxime Proxetil Isopropylcarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefpodoxime Proxetil Isopropylcarbamate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H33N5O11S2/c1-11(2)38-24(34)28-23-26-15(10-43-23)16(29-37-7)19(31)27-17-20(32)30-18(14(8-36-6)9-42-21(17)30)22(33)40-13(5)41-25(35)39-12(3)4/h10-13,17,21H,8-9H2,1-7H3,(H,27,31)(H,26,28,34)/b29-16+/t13?,17-,21-/m1/s1 |
| Formel vægt | 643.1618 |