Få mere at vide
Cefpodoxim, 98%
Artikelnummer. 15437499
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437499 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15437499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66225.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 80210-62-4 | C15H17N5O6S2 | 427,45 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefpodoxime
Type Cefpodoxime
Fysisk form Pulver
CAS 80210-62-4
Smeltepunkt 200 °C til 202 °C
Farve Brun
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Molekylær formel C15H17N5O6S2
MDL nummer MFCD00864906
Synonym (6R,7R)-7-{2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(Z)-methoxyimino]acetamido}-3-(methoxymethyl)-3-cephem-4-carboxylate
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO
InChI nøgle WYUSVOMTXWRGEK-LKXIZDLNSA-N
SMIL COCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NOC)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O
IUPAC navn (6S,7S)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 427.45
PubChem CID 124389585
Formel vægt 427.45
Procent renhed 98%