Få mere at vide
Cefpirome Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefpirome sulfate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22N6O5S2.H2O4S/c1-33-26-15(13-10-35-22(23)24-13)18(29)25-16-19(30)28-17(21(31)32)12(9-34-20(16)28)8-27-7-3-5-11-4-2-6-14(11)27;1-5(2,3)4/h3,5,7,10,16,20H,2,4,6,8-9H2,1H3,(H3-,23,24,25,29,31,32);(H2,1,2,3,4)/b26-15-;/t16-,20-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 612.0767 |
| Procent renhed | >95% |