Få mere at vide
Cefpirome sulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462286
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16462286 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 16462286 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1824
MedChemExpress Cefpirome sulfate (HR-810 sulfate) is a fourth generation cephalosporin antibiotic.
Cefpirome sulfate (HR-810 sulfate) is a fourth generation cephalosporin antibiotic.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefpirome sulfate
Fysisk form Solid
CAS 98753-19-6
Farve Light Yellow
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H24N6O9S3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym HR-810 sulfate
Opløselighedsinformation DMSO : 1 mg/mL (1.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1[C@@H](NC(/C(C2=CSC(N)=N2)=N\OC)=O)[C@@]3([H])SCC(C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)=C(C(O)=O)N13.O=S(O)([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 612.66
Formel vægt 612.66
Procent renhed 98.22%