Få mere at vide
Cefpirome sulfate, 95%, Thermo Scientific™
A fourth generation cephalosporin antibiotic
977.63 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 98753-19-6
Molekylær formel C22H24N6O9S3
Molekylvægt (g/mol) 612.647
MDL nummer MFCD11864966
InChI nøgle RKTNPKZEPLCLSF-PXPMWPIZSA-N
PubChem CID 134129654
IUPAC navn (6S,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrogen sulfate
SMIL CON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)C(=O)O.OS(=O)(=O)[O-]
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15497179
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66001.03
1g
977.63 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
98753-19-6
612.647
RKTNPKZEPLCLSF-PXPMWPIZSA-N
(6S,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrogen sulfate
C22H24N6O9S3
MFCD11864966
134129654
CON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)C(=O)O.OS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Cefpirome sulfate
White
MFCD11864966
RKTNPKZEPLCLSF-PXPMWPIZSA-N
(6S,7R)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrogen sulfate
134129654
95%
98753-19-6
C22H24N6O9S3
Soluble in DMSO
CON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC5=C4CCC5)C(=O)O.OS(=O)(=O)[O-]
612.647
612.66
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'rtecsNumber' : UW8970000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater