missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cefpiramide sodium, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498618
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498618 10 mg
16404497 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498618 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0798

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Cefpiramide sodium (SM-1652; Wy-44635) is a new Pseudomonas-active cephalosporin with a broad spectrum of antibacterial activity.

Cefpiramide sodium (SM-1652

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cefpiramide sodium
Fysisk form Powder
CAS 74849-93-7
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H23N8NaO7S2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym SM-1652 Wy-44635
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 39 mg/mL (61.45 mM)
SMIL O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](NC(C4=C(O)C=C(C)N=C4)=O)C5=CC=C(O)C=C5)=O)C1=O)O[Na]
Molekylvægt (g/mol) 634.62
Formel vægt 634.62
Procent renhed 98.47%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.