Få mere at vide
Cefoxitin Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefoxitin sodium |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O7S2.Na/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19;/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 449.0327 |