Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cefoxitin natriumsalt, 94%
Artikelnummer. 15555136 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15555136 5 g 5g
15545136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15555136 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455280050
Request Bulk or Custom Format
Cefoxitin natriumsalt, CAS # 33564-30-6, er enβ -lactam, andengenerations cephalosporinforbindelse, der viser bakteriedræbende aktivitet mod Bacteroides, gramnegative bakterier, herunder stammer af P. mirabilis, P. vulgaris, E. coli, S. typhimurium og S. enteritidis.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Cefoxitin natriumsalt er resistent over forβ -lactamase
  • Det binder og inaktiverer penicillinbindende proteiner (PBP) placeret på den indre membran af bakteriecellevæggen og interfererer således med tværbindingen af peptidoglycankæder, der er nødvendige for bakteriel cellevægs styrke og stivhed
Applikationer
  • Cefoxitin natriumsalt er natriumsaltformen af cefoxitin afledt af cephamycin C
  • Det er enβ -lactam, andengenerations cephalosporinforbindelse med bakteriedræbende aktivitet mod talrige arter såsom Bacteroides, gram-negative bakterier, herunder stammer af P. mirabilis, P. vulgaris, E. coli, S. typhimurium og S. enteritidis
  • Cefoxitin øger overlevelsen hos mus inficeret med S. aureus, S. pyogenes og K. pneumoniae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33564-30-6
Molekylær formel C16H16N3NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 449.428
InChI nøgle GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
PubChem CID 23667300
ChEBI CHEBI:3501
IUPAC navn natrium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
SMIL COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefoxitin sodium salt
Type Cefoxitin Sodium Salt
Infrarødt spektrum Authentic
Specifik rotation +206° to +214° (20°C, 589nm) (c= 1, methanol)
Vand 1% max.
Mængde 5 g
Formel vægt 449.43
Procent renhed 94%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefoxitin sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.