missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cefoxitin sodium, MedChemExpress

Artikelnummer. 16489875
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489875 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16489875 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1117

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Cefoxitin sodium (MK-306) is a cephamycin antibiotic, often grouped with the second generation cephalosporins, acts by interfering with cell wall synthesis, its activity spectrum includes a broad range of gram-negative and gram-positive bacteria.

Cefoxitin sodium (MK-306) is a cephamycin antibiotic, often grouped with the second generation cephalosporins, acts by interfering with cell wall synthesis, its activity spectrum includes a broad range of gram-negative and gram-positive bacteria.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cefoxitin sodium
Fysisk form Solid
CAS 33564-30-6
Farve White
Mængde 250 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H16N3NaO7S2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym MK-306
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.50 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (222.50 mM)
SMIL O=C(C(N12)=C(COC(N)=O)CS[C@]2([H])[C@@](NC(CC3=CC=CS3)=O)(OC)C1=O)O[Na]
Molekylvægt (g/mol) 449.43
Formel vægt 449.43
Procent renhed 99.43%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.