Få mere at vide
Cefoxitin sodium, 92.7-97%, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
501.50 DKK - 1567.19 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 33564-30-6
Molekylær formel C16H16N3NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 449.428
MDL nummer MFCD00079042
InChI nøgle GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
PubChem CID 23667300
ChEBI CHEBI:3501
IUPAC navn sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
SMIL COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+]
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15408309
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66800.MD
250mg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15498299
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66800.03
1g
1567.19 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
33564-30-6
449.428
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
CHEBI:3501
COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+]
C16H16N3NaO7S2
MFCD00079042
23667300
sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Tekniske data
Cefoxitin sodium
White
C16H16N3NaO7S2
843°C
Soluble in water or methanol
COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+]
449.428
CHEBI:3501
92.7 to 97%
33564-30-6
>110°C (230°F)
MFCD00079042
14,1936
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
23667300
449.43
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H317
May cause an allergic skin reaction.
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
H317
missing translation for 'einecsNumber' : 251-574-6
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0330500
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater