Få mere at vide
Cefotiam hydrochloride, MedChemExpress Artikelnummer.: 16414467
Cefotiam hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16414467
50 mg
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 16414467
Brand: Medchem Express HYB0734A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Cefotiam (SCE-963) hydrochloride is a parenteral cephalosporin antibiotic. Cefotiam hydrochloride has broad-spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Cefotiam (SCE-963) hydrochloride is a parenteral cephalosporin antibiotic. Cefotiam hydrochloride has broad-spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefotiam hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 66309-69-1
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H25Cl2N9O4S3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym SCE-963 hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (167.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (55.68 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3CCN(C)C)CS[C@]2([H])[C@H](NC(CC4=CSC(N)=N4)=O)C1=O)O.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 598.55
Formel vægt 598.55
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Cefotiam hydrochloride, MedChemExpress