Få mere at vide
Cefotiam Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefotiam HCl |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23N9O4S3.2ClH/c1-25(2)3-4-26-18(22-23-24-26)34-7-9-6-32-15-12(14(29)27(15)13(9)16(30)31)21-11(28)5-10-8-33-17(19)20-10;;/h8,12,15H,3-7H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,28)(H,30,31);2*1H/t12-,15-;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 597.0569 |
| Procent renhed | >95% |