Få mere at vide
Cefotetan disodium, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
977.63 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 74356-00-6
Molekylær formel C17H15N7Na2O8S4
Molekylvægt (g/mol) 619.568
MDL nummer MFCD00941449
InChI nøgle ZQQALMSFFARWPK-ZTQQJVKJSA-L
PubChem CID 53024
IUPAC navn disodium;(6R,7S)-7-[[4-(2-amino-1-carboxylato-2-oxoethylidene)-1,3-dithietane-2-carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
SMIL CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)[O-])S4)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15427479
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66206.MC
100mg
977.63 DKK
100mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
74356-00-6
619.568
ZQQALMSFFARWPK-ZTQQJVKJSA-L
disodium;(6R,7S)-7-[[4-(2-amino-1-carboxylato-2-oxoethylidene)-1,3-dithietane-2-carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
C17H15N7Na2O8S4
MFCD00941449
53024
CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)[O-])S4)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Cefotetan disodium
White
MFCD00941449
Freely soluble in aqueous solution
CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)[O-])S4)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
619.568
619.58
74356-00-6
C17H15N7Na2O8S4
798°C
ZQQALMSFFARWPK-ZTQQJVKJSA-L
disodium;(6R,7S)-7-[[4-(2-amino-1-carboxylato-2-oxoethylidene)-1,3-dithietane-2-carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
53024
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H334-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 277-834-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0330600
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater