missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cefotetan, 95+%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7077802 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.

Artikelnummer. 15519483

Brand: Thermo Scientific Acros 459492500

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 69712-56-7
Molekylær formel C17H17N7O8S4
Molekylvægt (g/mol) 575.63
InChI nøgle SRZNHPXWXCNNDU-RHBCBLIFSA-N
Synonym cefotetan, cefotetanum, apacef, cefotetanum inn-latin, 6r,7s-7-4-2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene-1,3-dithietan-2-yl carbonyl amino-7-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl sulfanyl methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, cefotan tn, 6r,7s-7-4-carbamoylcarboxymethylene-1,3-dithiethane-2-carboxamido-7-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl thio methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7beta-4-2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene-1,3-dithietan-2-yl carbonyl amino-7alpha-methoxy-3-1-methyl-1h-tetrazol-5-yl sulfanyl methyl-3,4-didehydrocepham-4-carboxylic acid, 6r,7s-7-4-1-amino-3-hydroxy-1,3-dioxopropan-2-ylidene-1,3-dithietane-2-carbonyl amino-7-methoxy-3-1-methyltetrazol-5-yl sulfanylmethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 53025
IUPAC navn (6R,7S)-7-[[4-(2-amino-1-carboxy-2-oxoethylidene)-1,3-dithietane-2-carbonyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMIL CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)C4SC(=C(C(=O)N)C(=O)O)S4)OC)SC2)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cefotetan
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.51 mg/mL. Other solubilities: slightly soluble in methanol
Formel vægt 575.63
Procent renhed 95+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefotetan
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .

RUO – Research Use Only

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.