Få mere at vide
Cefotaxime Natrium, TRC
Artikelnummer. 30360228
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30360228 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30360228 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC242950100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefotaxime sodium
CAS 64485-93-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C16 H16 N5 O7 S2 . Na
Mængde 100 mg
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, monosodium salt, [6R-[6α,7β(Z)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), (+)-Cefotaxime sodium salt, Baxim, Biolog, Biotax, Bioxim, Calcef, Califrid, CefSo, Cefacron, Cefantral, Cefcan, Cefomed, Cefomerc, Cefomerk, Cefon, Cefotam, Cefotax, Cefotaxime sodium, Cefotaxime sodium salt, Cefoxim, Cefronate, Ceftim, Ceftop, Ceftoringe, Chemcef, Clafora, Claftax, Clavox, Eaxiron, Elkotak, Epotazime, Evotaxime, Excef, Forax, Fortax, HR 756, Novatax, Oritaxim, Pretor, RU 24756, Sefagen, Sodium cefotaxime, Tolycar, Zafixime
InChI formel InChI=1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
SMIL [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])COC(=O)C)\c3csc(N)n3
IUPAC navn natrium; (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 477.45
Formel vægt 477.0389
Procent renhed >95