Få mere at vide
Cefotaxime natriumsalt
Beskrivelse
Cefotaxim natriumsalt virker som et beta-lactamase-resistent antibiotikum. Det bruges som et effektivt antibakterielt middel mod gram-negative bakterier, med den bemærkelsesværdige undtagelse af pseudomonas og penicillin-resistente stammer af streptococcus pneumoniae. Det bruges til at behandle infektioner i knogler, led, hud, luftveje og blodbanen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•Cefotaxim-natriumsaltet er en - lactamase, der betragtes som en tredje generations cephalosporin med antibiotika og bakteriedræbende aktiviteter
• Denne forbindelse udøver sin biologiske aktivitet ved at binde til penicillin-bindende proteiner (PBP) placeret på den indre membran af bakteriecellevæggen, hvilket fører til deres inaktivering. Inaktiveringen af disse proteiner påvirker tværbindingen af peptidoglycankæder, der kræves for bakteriel cellevægs styrke og stivhed, hvilket resulterer i svækkelse af cellevægge og cellelyse.
Applikationer
•Det er en effektiv antibakteriel forbindelse, der virker mod gram-negative bakterier uden aktivitet mod gram-positive bakterier såsom pseudomonas og penicillin-resistente stammer af streptokok pneumoni
• Det er blevet brugt til plantecellekultur og humane cellelinjer in vitro
• Cefotaxim-natriumsalt er blevet brugt i antibiotiske følsomhedstestmetoder (AST).
• Cefotaxim natriumsalt bruges også til at fjerne bakterier fra Ostreococcus tauri kulturer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefotaxime sodium salt |
| Type | Cefotaxime natriumsalt |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 5711411 |
| Merck Index | 14,1933 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 477.4 |
Sikkerhed og håndtering
- Cefotaxime sodium salt
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium [6R-[6.alpha.,7.beta.(Z)]]-3-(acetoxymethyl) -7-[(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acet amid