Få mere at vide
Cefotaxime natriumsalt
Beskrivelse
Cefotaxim natriumsalt virker som et beta-lactamase-resistent antibiotikum. Det bruges som et effektivt antibakterielt middel mod gram-negative bakterier, med den bemærkelsesværdige undtagelse af pseudomonas og penicillin-resistente stammer af streptococcus pneumoniae. Det bruges til at behandle infektioner i knogler, led, hud, luftveje og blodbanen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
• Cefotaxim-natriumsaltet er en -laktamase, der betragtes som en tredje generations cefalosporin med antibiotiske og bakteriedræbende virkninger
• . Denne forbindelse udøver sin biologiske aktivitet ved at binde til penicillinbindende proteiner (PBP), der er placeret på den indre membran i bakterievæggen, hvilket fører til deres inaktivering. Inaktiveringen af disse proteiner påvirker krydsbindingen af peptidoglykankæder, der er nødvendige for bakteriernes cellevægstyrke og stivhed, hvilket resulterer i svækkelse af cellevægge og cellelys.
Applikationer
• Det er en effektiv antibakteriel forbindelse, der virker mod gramnegative bakterier uden aktivitet mod grampositive bakterier som pseudomonas og penicillinresistente stammer af streptococcus pneumonia
• . Det er blevet brugt til plantecellekulturer og humane cellelinjer in vitro
• . Cefotaxime natriumsalt er blevet brugt i antibiotika
• susceptibilitetstestmetoder (AST). Cefotaxime natriumsalt bruges også til at fjerne bakterier fra Ostreococcus tauri-kulturer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefotaxime sodium salt |
| Type | Cefotaxime natriumsalt |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid til Gul |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 5711411 |
| Merck Index | 14,1933 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 477.4 |