Beskrivelse
Cefotaxime binder til penicillin-bindende proteiner (PBP'er), som hæmmer det sidste transpeptideringstrin af peptidoglycansyntese i bakterielle cellevægge. Som et resultat lyserer bakterier på grund af cellevæggen autolytiske enzymer. Cefotaxim blokerer opdelingen af cyanobakterier og lavere planteorganeller/plastider, såsom de fotosyntetiske organeller af Glaucophytes og chloroplaster af moser. Cefotaxime bruges til at behandle en række bakterielle infektioner:
- God dækning mod de fleste gramnegative bakterier, med den bemærkelsesværdige undtagelse af Pseudomonas
- Effektiv mod de fleste Gram-positive kokker, undtagen Enterococcus
- Aktiv mod penicillin-resistente stammer af Streptococcus pneumoniae
- Beskeden aktivitet mod den anaerobe Bacteroides fragilis
- Ved meningitis krydser cefotaxim blod-hjerne-barrieren bedre end cefuroxim
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 64485-93-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C16H16N5NaO7S2 |
| MDL nummer | MFCD00079073 |
| Synonym | Cefotaxime sodium, (6R-(6-a,7-b(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4,2,0) oct-2-ene-2-carboxylic acid, sodium salt |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (0,05 gm/1 ml, klar, lysegul opløsning). |
| InChI nøgle | AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M |
| SMIL | [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cefotaxime Sodium Salt
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Cefotaxime Sodium Salt