Få mere at vide
Cefotaxime, Sodium Salt, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10084487
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10084487 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10084487 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP29511
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis. Eliminates Agrobacterium species after inoculation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefotaxime, Sodium Salt
Type Cefotaxime Sodium Salt
Fysisk form Powder/Solid
CAS 64485-93-4
Tab ved tørring < 3.0%
Emballage Amber Glass
Specifik rotation 58 to 64°
Koncentration 916 to 964μg/mg
Mængde 1 g
Molekylær formel C16H16N5NaO7S2
MDL nummer MFCD00079073
Merck Index 15, 1934
InChI nøgle AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
SMIL [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
IUPAC navn sodium;(6S,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 477.44
PubChem CID 88631411
Formel vægt 477.5
Procent renhed 916 to 964 μg/mg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefotaxime sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.