Få mere at vide
Cefotaxim natriumsalt,≥ 95 %, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4589793 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
0.1 g
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
Artikelnummer. 11409101
Brand: MP Biomedicals 0215494790
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 64485-93-4
Molekylær formel C16H16N5NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 477.44
MDL nummer MFCD00079073
InChI nøgle AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Synonym (6R-(6-α,7-β(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4,2,0) oct-2-ene-2-carboxylic acid, sodium salt, (6R-(6-α, 7-β(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4, 2
PubChem CID 88631411
SMIL [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefotaxime Sodium Salt
Type Cefotaxime Sodium Salt
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Analyseprocentområde ≥95%
IUPAC navn natrium;(6S,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat
Formel vægt 477.5
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefotaxime Sodium Salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cefotaxime Sodium Salt