Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefotaxime Sodium Salt |
| Type | Cefotaxime natriumsalt |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 0.1 g |
| Analyseprocentområde | ≥95 % |
| IUPAC navn | natrium (6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat-2-carboxylat |
| Formel vægt | 477.5 |
| Procent renhed | 95% |
| Grad | Not Available |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cefotaxime Sodium Salt
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Cefotaxime Sodium Salt