Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cefotaxime natriumsalt, 95%
Artikelnummer. 15219946 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15219946 1 g Glasflaske 1g
15229946 5 g Glasflaske 5g
15269896 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15219946 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 454950010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Cefotaxime natriumsalt, CAS # 64485-93-4, er natriumsaltformen af cefotaxim med βlaktamaseresistent antibiotikaaktivitet.
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel information
• Cefotaxim-natriumsaltet er en -laktamase, der betragtes som en tredje generations cefalosporin med antibiotiske og bakteriedræbende virkninger
• . Denne forbindelse udøver sin biologiske aktivitet ved at binde til penicillinbindende proteiner (PBP), der er placeret på den indre membran i bakterievæggen, hvilket fører til deres inaktivering. Inaktiveringen af disse proteiner påvirker krydsbindingen af peptidoglykankæder, der er nødvendige for bakteriernes cellevægstyrke og stivhed, hvilket resulterer i svækkelse af cellevægge og cellelys.
Applikationer
• Det er en effektiv antibakteriel forbindelse, der virker mod gramnegative bakterier uden aktivitet mod grampositive bakterier som pseudomonas og penicillinresistente stammer af streptococcus pneumonia
• . Det er blevet brugt til plantecellekulturer og humane cellelinjer in vitro
• . Cefotaxime natriumsalt er blevet brugt i antibiotika
• susceptibilitetstestmetoder (AST). Cefotaxime natriumsalt bruges også til at fjerne bakterier fra Ostreococcus tauri-kulturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64485-93-4
Molekylær formel C16H16N5NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 477.44
MDL nummer MFCD00079073
InChI nøgle AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
PubChem CID 88631411
SMIL [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefotaxime sodium salt
Type Cefotaxime natriumsalt
Smeltepunkt 201,0 °C til 210,0 °C
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 95%
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
IUPAC navn natrium (6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylat
Formel vægt 477.44
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefotaxime sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Kun brug af forskning i RUO –