Få mere at vide
Cefotaxime Natrium, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefotaxime sodium |
| CAS | 64485-93-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cefotaxime sodium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H16 N5 O7 S2 . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Sodium Salt, Cefotax, HR 756, Pretor, Tolycar, Cefotaxime sodium, Sodium (6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])COC(=O)C)\c3csc(N)n3 |
| Vis mere |