missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cefotaxime Bromoacetyl Analogue, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[{(2Z)-4-bromo-2-methoxyimino-3-oxobutanoyl}amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| CAS | 83305-12-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H16 Br N3 O8 S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-4-bromo-2-(methoxyimino)-1,3-dioxobutyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[4-bromo-2-(methoxyimino)-1,3-dioxobutyl]amino]-8-oxo-, [6R-[6α,7β(Z)]]-, (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-4-bromo-2-(methoxyimino)-1,3-dioxobutyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo, (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-4-bromo-2-methoxyimino-3-oxobutanoyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16BrN3O8S/c1-6(20)27-4-7-5-28-14-10(13(23)19(14)11(7)15(24)25)17-12(22)9(18-26-2)8(21)3-16/h10,14H,3-5H2,1-2H3,(H,17,22)(H,24,25)/b18-9-/t10-,14-/m1/s1 |
| SMIL | CO\N=C(\C(=O)CBr)/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)COC(=O)C |
| IUPAC navn | (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[(2Z)-4-bromo-2-methoxyimino-3-oxobutanoyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.27 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?