Få mere at vide
Melford Cefotaxime
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Description
Cefotaxime Sodium Salt er et tredje generations cephalosporin antibiotikum.
Cefotaxime, som et cephalosporin, udøver sin antibakterielle virkning ved at hæmme bakteriel cellevægsyntese. Det gør det ved at binde sig til penicillinbindende proteiner (PBP'er), hvilket forstyrrer det sidste trin af peptidoglycansyntesen i bakteriecellevæggen. Denne interferens fører til strukturel ustabilitet og eventuel lysis af bakteriecellen.
Cefotaxim natriumsalt bruges ofte som et selektivt middel i dyrkningsmedier til at isolere bakterier, der er følsomme over for dette antibiotikum. Dens inklusion i dyrkningsmediet muliggør specifik vækst af bakterier, der mangler resistens over for cefotaxim.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cefotaxime |
| CAS | 64485-93-4 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | C16H16N5NaO7S2 |