Få mere at vide
Melford Cefotaxime
Artikelnummer. 30018170
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018170 5 g
30018169 25 g
30018168 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018170 Leverandør Melford Leverandørnr. C510005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Cefotaxime Sodium Salt er et tredje generations cephalosporin antibiotikum.
Cefotaxime, som et cephalosporin, udøver sin antibakterielle virkning ved at hæmme bakteriel cellevægsyntese. Det gør det ved at binde sig til penicillinbindende proteiner (PBP'er), hvilket forstyrrer det sidste trin af peptidoglycansyntesen i bakteriecellevæggen. Denne interferens fører til strukturel ustabilitet og eventuel lysis af bakteriecellen.
Cefotaxim natriumsalt bruges ofte som et selektivt middel i dyrkningsmedier til at isolere bakterier, der er følsomme over for dette antibiotikum. Dens inklusion i dyrkningsmediet muliggør specifik vækst af bakterier, der mangler resistens over for cefotaxim.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cefotaxime
CAS 64485-93-4
Mængde 5 g
Molekylær formel C16H16N5NaO7S2