Få mere at vide
Cefoperazon natriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11455335 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455335 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11455335 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219969505
Cefoperazon natriumsalt USP , Hvidt pulver
  • Det bruges til at studere lægemiddelproteinbinding, ekspression og hæmning af penicillinbindende proteiner (PBP'er) under cellevægssyntese.
  • Cefoperazonnatriumsalt er et bredspektret tredjegenerations cephalosporinantibiotikum, der har lignende antimikrobiel aktivitet som ceftazidim.
  • Det er aktivt mod Pseudomonoas aeruginosa og det har øget aktivitet mod Enterobacteriaceae og Bacteroides sp. i nærværelse af beta-lactamasehæmmeren sulbactam. Sammenlignet med cefotaxim har cefoperazon større modtagelighed for hydrolyse af nogle beta-lactamaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62893-20-3
Molekylær formel C25H26N9NaO8S2
Molekylvægt (g/mol) 667.65
MDL nummer MFCD07793331
InChI nøgle NCFTXMQPRQZFMZ-WERGMSTESA-M
Tekniske data
Farve Hvid
pH 4.5 to 6.5 (1 in 4)
Mængde 5 g
Beilstein 4902135
Synonym Cefobid, Cefoperazone sodium, CPZ, T-1551, [6R-[6.alpha.,7.beta.(R*)]]-7- [[[[(4-Ethyl-2,3- dioxo-1-piperazinyl) carbonyl]amino] (4-hydroxyphenyl) acetyl] amino]-3- [[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl) thio] methyl]- 8-oxo-5- thia-1-azabicyclo[4.2.0], oct-2-ene-2- carboxylic acid, 7-[D-(-)-alpha- (4-ethyl-2,3-dioxo- 1-piperazinecarboxamido)- alpha-(4-hydroxyphenyl) acetamido]- 3-[[(1-methyl-1H- tetrazol-5-yl) thio] methyl]-3-cephem-4- carboxylic acid
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/mL - clear, faint yellow solution).
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cefoperazone Sodium Salt, USP
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefoperazone SodiumSalt