Få mere at vide
Cefoperazone sodium salt, MedChemExpress
Beskrivelse
Cefoperazone sodium salt (CP 52640-2), a semisynthetic cephalosporin, has a broad spectrum of antibacterial activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefoperazone sodium salt |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 62893-20-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 1 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H26N9NaO8S2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | CP 52640-2 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (374.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 60 mg/mL (89.87 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |