Få mere at vide
Cefoperazone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452089
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16452089 1 g
16420828 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16452089 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0210
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Cefoperazone, a semisynthetic cephalosporin, has a broad spectrum of antibacterial activity.
Cefoperazone, a semisynthetic cephalosporin, has a broad spectrum of antibacterial activity.
Spécification
Kemisk navn eller materiale Cefoperazone
Fysisk form Solid
CAS 62893-19-0
Farve Off-White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H27N9O8S2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (154.88 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.15 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](NC(N4C(C(N(CC)CC4)=O)=O)=O)C5=CC=C(O)C=C5)=O)C1=O)O
Molekylvægt (g/mol) 645.67
Formel vægt 645.67
Procent renhed 99.82%
Grad Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.