Få mere at vide
Cefoperazone EP Impurity C, Mikromol™
Artikelnummer. 17982556
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982556 100 mg
17922846 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17982556 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0853.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cefoperazone EP Puritity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol
CAS 13183-79-4
Analyt- eller komponentnavne 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H4 N4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Cefoperazone Sodium Imp. C (EP), Cefoperazone Imp. C (EP), 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol, Cefoperazone Sodium Impurity C, Cefoperazone Impurity C
InChI formel InChI=1S/C2H4N4S/c1-6-2(7)3-4-5-6/h1H3,(H,3,5,7)
SMIL Cn1nnnc1S
IUPAC navn 1-methyltetrazol-5-thiol
Molekylvægt (g/mol) 116.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 116,0157 g/mol