Få mere at vide
Cefoperazone Acid, TRC
Artikelnummer. 30360730
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30360730 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30360730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC242903250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed >95% (HPLC)
CAS 62893-19-0
Molekylvægt (g/mol) 645.67
Mængde 250 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, (6R,7R)-∣5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino](4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI)∣5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino](4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, [6R-[6α,7β(R*)]]-∣Biocefazon∣Cefob∣Cefobid∣Cefoperazine∣Cefoperazone∣Cefozon∣Cephaperazon∣Medocef