Få mere at vide
Cefoperazone Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylvægt (g/mol) | 645.67 |
| Produkttype | Metabolite∣API |
| Mængde | 50 g |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |