Få mere at vide
Melford Cefoperazon
Beskrivelse
Cefoperazon Sodium Salt er et tredje generations cephalosporin antibiotikum. Cefoperazon hæmmer bakteriel cellevægsyntese ved at binde sig til penicillinbindende proteiner (PBP'er).
Cefoperazon er effektivt mod en bred vifte af bakterier, både gram-positive og gram-negative. Cefoperazon natriumsalt bruges ofte som et selektivt middel i dyrkningsmedier til at isolere bakterier, der er følsomme over for dette antibiotikum. Dens inklusion muliggør specifik vækst af bakterier, der mangler resistens over for cefoperazon.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefoperazone |
| CAS | 62893-20-3 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | C25H26N9NaO8S2 |