missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cefonicid sodium, MedChemExpress
Beskrivelse
Cefonicid sodium is a broadspectrum cephalosporin antibiotic which inhibits the formation of the bacterial cell wall.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cefonicid sodium |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 61270-78-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H16N6Na2O8S3 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (170.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (56.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3CS(=O)(O[Na])=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](O)C4=CC=CC=C4)=O)C1=O)O[Na] |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?